Dichlone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
113480250 113481000 113482500
ACRO113480250EA 355 NOK
ACRO113480250 ACRO113481000 ACRO113482500
Dichlone 98%
Dichlone
Formel: C₁₀H₄Cl₂O₂
Kokepunkt: 275 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 194…197 °C
Tetthet: 1,44 g/cm³ (16 °C)
MDL nummer: MFCD00001677
CAS-nummer: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,03071
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 197 °C
GC ≥97.5 %