Piperonyl alcohol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
131351000 131350250
ACRO131351000EA 1750 NOK
ACRO131351000 ACRO131350250
Piperonyl alcohol 98%
Piperonyl alcohol
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 156…158 °C (66 mmHg)
Smeltepunkt: 51…55 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005836
CAS-nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥97.5 %