2-Cyanophenylboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
365960010 365960050
ACRO365960010EA 940 NOK
ACRO365960010 ACRO365960050
2-Cyanophenylboronic acid 98%
2-Cyanophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Smeltepunkt: >350 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01632208
CAS-nummer: 138642-62-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %