4-Cyanophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
359040010 359040100
ACRO359040010EA 1200 NOK
ACRO359040010 ACRO359040100
4-Cyanophenylboronic acid 97%
4-Cyanophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318968
CAS-nummer: 126747-14-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %