3-Nitrophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
344700010 344700050
ACRO344700010EA 455 NOK
ACRO344700010 ACRO344700050
3-Nitrophenylboronic acid 97%
3-Nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Smeltepunkt: 289…291 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007193
CAS-nummer: 13331-27-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %