2-Methoxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
344660010 344660050
ACRO344660010EA 700 NOK
ACRO344660010 ACRO344660050
2-Methoxyphenylboronic acid 97%
2-Methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Smeltepunkt: 106…111 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236047
CAS-nummer: 5720-06-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %