3-Methoxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
359570050 AC35957.1 AC35957.10 359570010 359570100
ACRO359570050EA 2150 NOK
ACRO359570050 MAYBAC35957.1 MAYBAC35957.10 ACRO359570010 ACRO359570100
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Smeltepunkt: 149…154 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00161359
CAS-nummer: 10365-98-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %