3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 440 NOK
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Smeltepunkt: 238…240 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074574
CAS-nummer: 122775-35-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %