3-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
AC35941.250 359412500 359410010 359410100
MAYBAC35941.250EA 0 NOK
MAYBAC35941.250 ACRO359412500 ACRO359410010 ACRO359410100
3-Hydroxyphenylboronic acid 97%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Smeltepunkt: 212 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01074603
CAS-nummer: 87199-18-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink to grey to tan Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %