4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
369420050 369420010
ACRO369420050EA 2975 NOK
ACRO369420050 ACRO369420010
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
4-Hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Smeltepunkt: 285 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01074628
CAS-nummer: 71597-85-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %