2-brombensoyl klorid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
106750100 106750500
ACRO106750100EA 760 NOK
ACRO106750100 ACRO106750500
2-brombensoyl klorid 98%
2-brombensoyl klorid
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Kokepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 11 °C
Tetthet: 1,67 g/cm³
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000655
CAS-nummer: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5947 to 1.5967 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.03
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %