4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
347460050 347460250
ACRO347460050EA 680 NOK
ACRO347460050 ACRO347460250
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃BrClFO
Kokepunkt: 86…88 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 24…24,5 °C
MDL nummer: MFCD03411584
CAS-nummer: 151982-51-3
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %