4-brom-N,N-dimetylanilin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
222210250 222211000
ACRO222210250EA 485 NOK
ACRO222210250 ACRO222211000
4-brom-N,N-dimetylanilin 99%
4-brom-N,N-dimetylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Kokepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…56 °C
Tetthet: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000093
CAS-nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %