3-Bromophenyl isocyanate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
314130050 314130010
ACRO314130050EA 1350 NOK
ACRO314130050 ACRO314130010
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Kokepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,586 g/cm³
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002014
CAS-nummer: 23138-55-8
FN: 2206
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5835 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %