1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
385260050 385260250
ACRO385260050EA 625 NOK
ACRO385260050 ACRO385260250
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Kokepunkt: 140…145 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 39 °C
MDL nummer: MFCD07783648
CAS-nummer: 13831-59-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow-green to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %