1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 98%
Warning
385290050 385290250
ACRO385290050EA 390 NOK
ACRO385290050 ACRO385290250
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Smeltepunkt: 62…65 °C
MDL nummer: MFCD00031363
CAS-nummer: 13288-06-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %