4-Bromothioanisole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
188190250 188191000 188190050
ACRO188190250EA 1050 NOK
ACRO188190250 ACRO188191000 ACRO188190050
4-Bromothioanisole 97%
4-Bromothioanisole
Formel: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Kokepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 35…40 °C
Tetthet: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00000102
CAS-nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
FN: 3335
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %