2-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
306440050 306440010
ACRO306440050EA 1600 NOK
ACRO306440050 ACRO306440010
2-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Kokepunkt: 98…100 °C
Smeltepunkt: 49…52 °C
MDL nummer: MFCD00051971
CAS-nummer: 2905-25-1
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)