4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
148760250 148761000
ACRO148760250EA 905 NOK
ACRO148760250 ACRO148761000
4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Kokepunkt: 153 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 74…77 °C
Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007437
CAS-nummer: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,01391
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex CL)