3-Cyanobenzaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Formylbenzonitrile
163900050 163900250 163900010
ACRO163900050EA 1775 NOK
ACRO163900050 ACRO163900250 ACRO163900010
3-Cyanobenzaldehyde 99%
3-Cyanobenzaldehyde
Formel: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79…81 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003344
CAS-nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %