4-Cyanobenzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Formylbenzonitrile
110720050 110720250 110721000
ACRO110720050EA 750 NOK
ACRO110720050 ACRO110720250 ACRO110721000
4-Cyanobenzaldehyde 98%
4-Cyanobenzaldehyde
Formel: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Kokepunkt: 133 °C
Smeltepunkt: 100…101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003376
CAS-nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥97.5 %