4-Cyanobenzaldehyde for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 4-Formylbenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18530.0005 8.18530.0025
8.18530.0005EA 672 NOK
8.18530.0005 8.18530.0025
4-Cyanobenzaldehyde for syntese, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzaldehyde
Formel: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Kokepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 100…103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003376
CAS-nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 131.14 g/mol
Boiling Point 133 °C (16 hPa)
Synonyms 4-Formylbenzonitrile
Hill Formula C8H5NO
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4CN