6-Nitroveratraldehyde 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
A14415.06 A14415.09 A14415.14
A14415.06EA 870 NOK
A14415.06 A14415.09 A14415.14
6-Nitroveratraldehyde 96%
6-Nitroveratraldehyde
Purity: 96% CAS No.: 20357-25-9 Molecular Formula: C9H9NO5 Formula Weight: 211.17 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 395599
Formel: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Smeltepunkt: 131…135 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007134
CAS-nummer: 20357-25-9
EINECS: 243-762-1