2,3-Dichlorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
367710010 367710050 367710250
ACRO367710010EA 400 NOK
ACRO367710010 ACRO367710050 ACRO367710250
2,3-Dichlorophenylboronic acid 97%
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Smeltepunkt: 242…244 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01075703
CAS-nummer: 151169-74-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %