2-Chlorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
358990010 358990050
ACRO358990010EA 640 NOK
ACRO358990010 ACRO358990050
2-Chlorophenylboronic acid 97%
2-Chlorophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Smeltepunkt: 94…95 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00674012
CAS-nummer: 3900-89-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %