3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
AC35909.1 AC35909.10 359090050 359090250
MAYBAC35909.1EA 0 NOK
MAYBAC35909.1 MAYBAC35909.10 ACRO359090050 ACRO359090250
3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Smeltepunkt: 284…286 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074646
CAS-nummer: 151169-75-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %