3-Chlorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
AC35900DA AC35900.50 359000050 359000010
MAYBAC35900DAEA 0 NOK
MAYBAC35900DA MAYBAC35900.50 ACRO359000050 ACRO359000010
3-Chlorophenylboronic acid 97%
3-Chlorophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Smeltepunkt: 185…189 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00161354
CAS-nummer: 63503-60-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow-green Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %