4-Chlorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
344410010 344410050 AC34441.1 344410250
ACRO344410010EA 450 NOK
ACRO344410010 ACRO344410050 MAYBAC34441.1 ACRO344410250
4-Chlorophenylboronic acid 97%
4-Chlorophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Smeltepunkt: 259…262 °C
Tetthet: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00039137
CAS-nummer: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %