2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
335180050 335180250
ACRO335180050EA 1025 NOK
ACRO335180050 ACRO335180250
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂Cl₄O
MW: 243,9 g/mol
Kokepunkt: 107…108 °C (6 mmHg)
Tetthet: 1,56 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075323
CAS-nummer: 4136-95-2
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %