2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 415 NOK
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Kokepunkt: 150 °C (34 mmHg)
Smeltepunkt: 21 °C
Tetthet: 1,49 g/cm³
Flash punkt: 137 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000661
CAS-nummer: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %