2,6-Dichlorobenzoyl chloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
182060100 182060500
ACRO182060100EA 760 NOK
ACRO182060100 ACRO182060500
2,6-Dichlorobenzoyl chloride 99%
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Kokepunkt: 142…143 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 18 °C
Tetthet: 1,45 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000662
CAS-nummer: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %