2-Chlorobenzoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: o-Chlorobenzoyl chloride
147142500 147140010
ACRO147142500EA 1100 NOK
ACRO147142500 ACRO147140010
2-Chlorobenzoyl chloride 98%
2-Chlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –4 °C
Tetthet: 1,38 g/cm³
Flash punkt: 124 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000660
CAS-nummer: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %