4-Chlorobenzoyl chloride 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: p-Chlorobenzoyl chloride
150190050 150191000 150195000 150190025
ACRO150190050EA 440 NOK
ACRO150190050 ACRO150191000 ACRO150195000 ACRO150190025
4-Chlorobenzoyl chloride 99+%
4-Chlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokepunkt: 222 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 12…14 °C
Tetthet: 1,37 g/cm³
Flash punkt: 105 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000686
CAS-nummer: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration RCOCl ≥98.50 %