3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 1300 NOK
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formel: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Kokepunkt: 243 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 29…35 °C
Tetthet: 1,38 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013859
CAS-nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
FN: 2250
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %