2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
357460010 357460050
ACRO357460010EA 435 NOK
ACRO357460010 ACRO357460050
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Kokepunkt: 150…152 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 28 °C
Tetthet: 1,548 g/cm³
Flash punkt: 60 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051520
CAS-nummer: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %