3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
356480010 356480050 356480250
ACRO356480010EA 370 NOK
ACRO356480010 ACRO356480050 ACRO356480250
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Kokepunkt: 102 °C (,9 mmHg)
Tetthet: 1,499 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051697
CAS-nummer: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %