3,6-Dihydroxyphthalonitrile 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,3-Dicyanohydroquinone, 3,6-Dihydroxyphthalonitrile
232050050 232050250
ACRO232050050EA 560 NOK
ACRO232050050 ACRO232050250
3,6-Dihydroxyphthalonitrile 98%
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
Formel: C₈H₄N₂O₂
MW: 160,13 g/mol
Smeltepunkt: >230 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001790
CAS-nummer: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown to khaki Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %