4-Nitrobenzoylklorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: p-Nitrobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06772.0005 8.06772.0250
8.06772.0005EA 306 NOK
8.06772.0005 8.06772.0250
4-Nitrobenzoylklorid for syntese, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzoylklorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Kokepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 97…98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007345
CAS-nummer: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,06687
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 185.56 g/mol
Boiling Point 155 °C (20 hPa)