3,5-Dinitrobenzoylklorid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO408711000EA
1600
NOK
ACRO408711000
ACRO408710250
ACRO408715000
3,5-Dinitrobenzoylklorid 99%
3,5-Dinitrobenzoylklorid
Formel:
C₇H₃ClN₂O₅ MW: 230,56 g/mol Kokepunkt: 196 °C (15hPa) Smeltepunkt: 67…70 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007248 CAS-nummer: 99-33-2 EINECS: 202-750-6 FN: 3261 ADR: 8,II Merck Indeks: 13,03305 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Yellow to beige Crystals or crystalline needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 71 °C |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |