Benzoyl fluoride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
L11464.06
L11464.14
L11464.06EA
495
NOK
L11464.06
L11464.14
Benzoyl fluoride 97%
Benzoyl fluoride
Purity: 97%
CAS No.: 455-32-3
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.12
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4960
Odour: Pungent
Melting Point: ca -28°
Boiling Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1904977
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000364
Formel:
C₇H₅FO Kokepunkt: 159…161 °C Smeltepunkt: ∼–28 °C Tetthet: 1,140 Flash punkt: 48 °C (118 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000364 CAS-nummer: 455-32-3 EINECS: 207-244-9 FN: 2920 ADR: 8,II |