Diallyl ftalat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Phthalic acid diallyl ester
276620010 276620025 276622500
ACRO276620010EA 995 NOK
ACRO276620010 ACRO276620025 ACRO276622500
Diallyl ftalat 98%
Diallyl ftalat
Formel: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Kokepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: 166 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008646
CAS-nummer: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %