Etyl 4-(dimetylamino)bensoat 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
118400050 118401000 118405000
ACRO118400050EA 300 NOK
ACRO118400050 ACRO118401000 ACRO118405000
Etyl 4-(dimetylamino)bensoat 99+%
Etyl 4-(dimetylamino)bensoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (0,02 -rr)
Smeltepunkt: 62…65 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009115
CAS-nummer: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0 °C)
Sensitivity Passes test