Etyl 4-(dimetylamino)bensoat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41086.0100 8.41086.9999
8.41086.0100EA 1400 NOK
8.41086.0100 8.41086.9999
Etyl 4-(dimetylamino)bensoat for syntese, Sigma-Aldrich®
Etyl 4-(dimetylamino)bensoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (0,02 mmHg)
Smeltepunkt: 63…65 °C
Tetthet: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C)
MDL nummer: MFCD00009115
CAS-nummer: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Synonyms 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
Hill Formula C11H15NO2