Methyl-3-aminobenzoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-aminobenzoate
413950250 413950050
ACRO413950250EA 2150 NOK
ACRO413950250 ACRO413950050
Methyl-3-aminobenzoate 98%
Methyl-3-aminobenzoate
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokepunkt: 120 °C (0,7 mmHg)
Smeltepunkt: 52…55 °C
Tetthet: 1,232 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00017102
CAS-nummer: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)