Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 350 NOK
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Kokepunkt: 279 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 76…80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007250
CAS-nummer: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %