Ethyl-4-nitrobenzoate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Ethyl 4-nitrobenzoate, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester
168421000 168425000
168421000.EA 995 NOK
168421000. 168425000.
Ethyl-4-nitrobenzoate 99%
Ethyl-4-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Smeltepunkt: 56…59 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007351
CAS-nummer: 99-77-4
EINECS: 202-786-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %