Metyl 3-hydroksybensoat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
352000250 352001000
ACRO352000250EA 820 NOK
ACRO352000250 ACRO352001000
Metyl 3-hydroksybensoat 98%
Metyl 3-hydroksybensoat
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 280…281 °C (709 mmHg)
Smeltepunkt: 70…74 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002295
CAS-nummer: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %