Dimetylftalat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0302-25G P0302-500G
TCIAP0302-25GEA 220 NOK
TCIAP0302-25G TCIAP0302-500G
Dimetylftalat ≥99.0% (by GC)
Dimetylftalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Kokepunkt: 284°C
Smeltepunkt: 6 °C
Tetthet: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 156°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008425
CAS-nummer: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Indeks: 14,03255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5252432eb117f168062cb5e35ebec20f1ef7431&vid=a5252432eb117f168062cb5e35ebec20f1ef7431&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %