Dimetyl tereftalat 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Terephthalic acid dimethyl ester
180580010 180580025 180580250 180585000 180580000
ACRO180580010EA 885 NOK
ACRO180580010 ACRO180580025 ACRO180580250 ACRO180585000 180580000.
Dimetyl tereftalat 99%
Dimetyl tereftalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Kokepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 140…143 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 154 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008440
CAS-nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Indeks: 12,09306
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Flakes and/or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.03 mg KOH/g