5-Aminosalisylsyre
Leverandør: Cayman Chemical
Synonymer: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
70265-10 70265-25 70265-50
CAYM70265-10EA 520 NOK
CAYM70265-10 CAYM70265-25 CAYM70265-50
5-Aminosalisylsyre
5-Aminosalisylsyre
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Kokepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 280 °C
Tetthet: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007877
CAS-nummer: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Indeks: 12,05964